Tisk…
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46001-100G
APOSOR46001-100GEA 3270 CZK
APOSOR46001-100G
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194055
CAS číslo: 22536-63-6