Tisk…
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(tert-Butyl)piperidine hydrochloride
OR460009-1G OR460009-250MG OR460009-5G
APOSOR460009-1GEA 7640 CZK
APOSOR460009-1G APOSOR460009-250MG APOSOR460009-5G
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₂₀ClN
MW: 177,72 g/mol
Bod tání: 302…303 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865119
CAS číslo: 69682-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III