Tisk…
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Homopro-OMe·HCl
OR460008-10G OR460008-25G OR460008-5G
APOSOR460008-10GEA 1540 CZK
APOSOR460008-10G APOSOR460008-25G APOSOR460008-5G
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,6446 g/mol
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672366
CAS číslo: 18650-39-0