Tisk…
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR460007-1G OR460007-5G
APOSOR460007-1GEA 695 CZK
APOSOR460007-1G APOSOR460007-5G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
Bod tání: 159…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237412
CAS číslo: 18650-38-9