Tisk…
2-Chlorobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 2070 CZK
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Chlorobutane
2-Chlorobutane
Vzorec: C₄H₉Cl
Bod varu: 68…70 °C
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,873 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000871
CAS číslo: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II