2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46000-1G
OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA
2690
CZK
APOSOR46000-1G
APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₅N₃O₂ MW: 139,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07783936 CAS číslo: 2164-65-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)