Tisk…
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4600-500MG OR4600-1G
APOSOR4600-500MGEA 31020 CZK
APOSOR4600-500MG APOSOR4600-1G
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate 97%
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672889
CAS číslo: 112083-63-3