Tisk…
2-Bromo-4-isopropylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4598-25G OR4598-5G
APOSOR4598-25GEA 2280 CZK
APOSOR4598-25G APOSOR4598-5G
2-Bromo-4-isopropylaniline
2-Bromo-4-isopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₂BrN
Bod varu: 116…118 °C/3mmHg
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051585
CAS číslo: 51605-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III