Tisk…
5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-iodobenzene
OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 4370 CZK
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
5-Bromo-2-iodo-m-xylene
Vzorec: C₈H₈BrI
MW: 310.96
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094656
CAS číslo: 206559-43-5