Tisk…
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 2120 CZK
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆BrI
MW: 296.93
Bod varu: 262…265 °C
Hustota: 2.08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060664
CAS číslo: 116632-39-4