2-Bromo-5-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4591-25G
OR4591-5G
OR4591-100G
APOSOR4591-25GEA
827
CZK
APOSOR4591-25G
APOSOR4591-5G
APOSOR4591-100G
2-Bromo-5-iodotoluene
2-Bromo-5-iodotoluene
Vzorec:
C₇H₆BrI Bod varu: 148 °C/20mmHg Hustota: 2,07 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070749 CAS číslo: 202865-85-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...