Tisk…
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4590-100G OR4590-25G OR4590-5G
APOSOR4590-100GEA 2030 CZK
APOSOR4590-100G APOSOR4590-25G APOSOR4590-5G
5-Bromo-2-iodobenzoic acid 97+%
5-Bromo-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079717
CAS číslo: 21740-00-1