Tisk…
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-Aminopiperidine
OR4589-25G
APOSOR4589-25GEA 1040 CZK
APOSOR4589-25G
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094717
CAS číslo: 188111-79-7