Tisk…
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
OR4588-25G
APOSOR4588-25GEA 1240 CZK
APOSOR4588-25G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094718
CAS číslo: 625471-18-3