Tisk…
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 3310 CZK
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Bod varu: 166…167 °C/4mmHg
Bod tání: 60…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00028016
CAS číslo: 6793-92-6