Tisk…
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 622 CZK
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Bod tání: 43…50 °C
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115306
CAS číslo: 143900-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III