Tisk…
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 744 CZK
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO₂S
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094655
CAS číslo: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8,II