Tisk…
(Methylthio)acetic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 14880 CZK
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
(Methylthio)acetic acid 99%
(Methylthio)acetic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
MW: 106.15
Bod varu: 130…137 °C/27mmHg
Bod tání: 13…14 °C
Hustota: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075444
CAS číslo: 2444-37-3