Tisk…
1-Boc-3-oxopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
OR4569-1G OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA 622 CZK
APOSOR4569-1G APOSOR4569-5G
1-Boc-3-oxopiperazine
1-Boc-3-oxopiperazine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₃
MW: 200,238 g/mol
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181069
CAS číslo: 76003-29-7