Tisk…
4-Isopropylcinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
OR4567-100G OR4567-1G OR4567-50G
APOSOR4567-100GEA 7210 CZK
APOSOR4567-100G APOSOR4567-1G APOSOR4567-50G
4-Isopropylcinnamic acid 98%
4-Isopropylcinnamic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016544
CAS číslo: 3368-21-6