Tisk…

4-Allyl-3-thiosemicarbazide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 1660 CZK
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₄H₉N₃S
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007619
CAS číslo: 3766-55-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR