Tisk…
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-6-[(methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR4562-10G OR4562-5G
APOSOR4562-10GEA 12400 CZK
APOSOR4562-10G APOSOR4562-5G
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone
Vzorec: C₉H₁₁NO₃S
MW: 213.26 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941311
CAS číslo: 386715-51-1