Tisk…
4-Hydroxythiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4561-100G OR4561-25G OR4561-5G
APOSOR4561-100GEA 5720 CZK
APOSOR4561-100G APOSOR4561-25G APOSOR4561-5G
4-Hydroxythiophenol 98%
4-Hydroxythiophenol
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 149…150 °C/25mmHg
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004850
CAS číslo: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
UN: 1759
ADR: 8,III