Tisk…
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 1210 CZK
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Bod tání: 220…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020295
CAS číslo: 99-58-1