Tisk…
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4558-1G OR4558-5G
APOSOR4558-1GEA 1450 CZK
APOSOR4558-1G APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO₂S
Bod tání: 228…230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216487
CAS číslo: 80213-28-1