Tisk…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 1870 CZK
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
Bod varu: 120…135 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01763998
CAS číslo: 142851-03-4