Tisk…
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 4400 CZK
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
1-Acetyl-4-piperidone
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Bod varu: 152 °C/0,75mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006190
CAS číslo: 32161-06-1