Tisk…
1,4'-Bipiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Piperidinopiperidine
OR4548-25G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 1330 CZK
APOSOR4548-25G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidine 98%
1,4'-Bipiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006475
CAS číslo: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8