Tisk…
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Phenyl-2-tosylethanone
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 1450 CZK
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃S
Bod tání: 109…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026002
CAS číslo: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0