Tisk…
2-Iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-2-methylbenzene
OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 3540 CZK
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodotoluene 98%
2-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Bod varu: 210…212 °C
Hustota: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001042
CAS číslo: 615-37-2