Tisk…

1-Jódpropan

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 1040 CZK
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Jódpropan
1-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
Bod varu: 101…102 °C
Bod tání: –101 °C
Hustota: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001095
CAS číslo: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR