Tisk…
1-Iodo-3-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 8140 CZK
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-Iodo-3-nitrobenzene 95%
1-Iodo-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄INO₂
Bod varu: 280 °C
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007218
CAS číslo: 645-00-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III