Tisk…
Ethyl-3-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 2280 CZK
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
Ethyl-3-iodobenzoate
Ethyl-3-iodobenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
MW: 276.07
Bod varu: 160…161 °C/38mmHg
Hustota: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044769
CAS číslo: 58313-23-8