Tisk…
Ethyl picolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 1910 CZK
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Ethyl picolinate
Ethyl picolinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 240…241 °C
Bod tání: 44256 °C
Hustota: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006292
CAS číslo: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0