Tisk…
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
OR4532-1G OR4532-250MG OR4532-5G
APOSOR4532-1GEA 3150 CZK
APOSOR4532-1G APOSOR4532-250MG APOSOR4532-5G
3-Amino-1-bromoisoquinoline
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102193
CAS číslo: 13130-79-5