Tisk…
2,2'-Dithiodi(benzoic acid) 82%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4531-100G OR4531-500G
APOSOR4531-100GEA 0 CZK
APOSOR4531-100G APOSOR4531-500G
2,2'-Dithiodi(benzoic acid) 82%
2,2'-Dithiodi(benzoic acid)
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄S₂
Bod tání: 287…290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002465
CAS číslo: 119-80-2