Tisk…
5-Bromo-1-indanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 622 CZK
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanone 98%
5-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211.06
Bod varu: 280
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082718
CAS číslo: 34598-49-7