Tisk…
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 817 CZK
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
3-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000671
CAS číslo: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II