Tisk…
3,5-Dibromobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4526-100G OR4526-25G OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA 4730 CZK
APOSOR4526-100G APOSOR4526-25G APOSOR4526-5G
3,5-Dibromobenzaldehyde
3,5-Dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Bod tání: 89,7…91.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156887
CAS číslo: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II