Tisk…
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4524-1G OR4524-25G OR4524-5G
APOSOR4524-1GEA 992 CZK
APOSOR4524-1G APOSOR4524-25G APOSOR4524-5G
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672998
CAS číslo: 289039-53-8