Tisk…
2,5-Dibromobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 1290 CZK
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
2,5-Dibromobenzoic acid
2,5-Dibromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016494
CAS číslo: 610-71-9
EINECS: 210-234-7