3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine, N-Methyl-3-chlorobenzylamine
OR452216-25G
OR452216-5G
APOSOR452216-25GEA
7580
CZK
APOSOR452216-25G
APOSOR452216-5G
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
3-Chloro-N-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₁₀ClN MW: 155,625 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045194 CAS číslo: 39191-07-6 |