Tisk…
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452206-1G OR452206-500MG
APOSOR452206-1GEA 16170 CZK
APOSOR452206-1G APOSOR452206-500MG
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
3-(4-Methylphenoxy)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061070
CAS číslo: 63843-39-0