Tisk…
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452189-1G OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA 5590 CZK
APOSOR452189-1G APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014812
CAS číslo: 108-15-6