tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Bromoacetyl)-1-Boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
OR452185-1G
APOSOR452185-1GEA
3110
CZK
APOSOR452185-1G
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₉BrN₂O₃ MW: 307,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16990579 CAS číslo: 112257-12-2 |