tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Boc-2-hydroxy-2-phenylethylamine
OR452160-1G
OR452160-500MG
APOSOR452160-1GEA
7080
CZK
APOSOR452160-1G
APOSOR452160-500MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate
Vzorec:
C₁₃H₁₉NO₃ MW: 237,3 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09750569 CAS číslo: 67341-07-5 |