Tisk…
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452127-1G OR452127-500MG OR452127-5G
APOSOR452127-1GEA 3940 CZK
APOSOR452127-1G APOSOR452127-500MG APOSOR452127-5G
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01856779
CAS číslo: 13850-76-5