Tisk…
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452116-1G OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA 14880 CZK
APOSOR452116-1G APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11867900
CAS číslo: 147202-35-5