Tisk…
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 1410 CZK
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,21 g/mol
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174422
CAS číslo: 1084-45-3