1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR452072-5G
APOSOR452072-5GEA
1660
CZK
APOSOR452072-5G
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Vzorec:
C₁₂H₉IO MW: 296,1037 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060666 CAS číslo: 2974-94-9 |